Przejdź do
ABT98
Przeciwciało przeciw kinektynie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinectin, CG-1 antigen, Kinesin receptor
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KTN1(3895)
General description
Transport organelli jest ułatwiany przez silniki molekularne, takie jak kinezyna i dyneina, które oddziałują z mikrotubulami w celu transportu ładunku w sposób zależny od ATP. Transport organelli jest również zależny od kinektyny, przezbłonowego białka ER, które łączy się z kinezyną i stymuluje jej aktywność ATPazy. Dynamika kinektyny i kinektyny została również powiązana ze wzrostem adhezji ogniskowej. Ponadto wykazano, że kinektyna aktywuje szlak GTPazy RhoG, który obejmuje sygnalizację Rac1 i Cdc42. Kinektyna ulega ekspresji w jądrach, jajnikach, śledzionie, grasicy, prostacie, okrężnicy i jelicie cienkim.
~158 kDa. Uniprot opisuje 3 izoformy o masach ~149, ~150 i ~156 kDa
Immunogen
Epitop: Region światła
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi lumenalnemu ludzkiej kinektyny.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło kinektynę w komórkach HeLa i A431.
Wykrywaj kinektynę za pomocą tego przeciwciała anty-kinektynowego zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, ICC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Mysz (82% homologii sekwencji Myszy) i Szczur (79% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje region lumenalny kinektyny.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego jądra
Evaluated by Western Blot in human testis tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kinectin in 10 µg of human testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)