Przejdź do
AC112C
Owcze przeciwciało anty-ludzkie IgG, koniugat Cy3
from sheep, CY3 conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki30 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
1140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulina G (IgG) jest częścią rodziny immunoglobulin glikoproteinowych, które stymulują odpowiedź immunologiczną przeciwko organizmom patogennym. Podtyp przeciwciał IgG jest najobficiej występującą immunoglobuliną w surowicy układu odpornościowego. Jest on wydzielany przez komórki B i znajduje się we krwi oraz płynach pozakomórkowych i zapewnia ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. IgG przyczynia się do odpowiedzi immunologicznej poprzez mobilizację wrodzonych komórek efektorowych układu odpornościowego oraz indukowanie odpowiedzi prozapalnych. W takich odpowiedziach prozapalnych pośredniczą receptory gamma Fc, które oddziałują z sialilowanymi fragmentami Fc na cząsteczkach IgG. Sprzężenie Cy3 z przeciwciałem Anti-Human IgG pozwala na wizualizację białek za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
~150 kDa.
Immunogen
Oczyszczone ludzkie IgG.
Application
Ten koniugat Sheep Anti-Human IgG, Cy3, nr kat. AC112C, wykrywa ludzkie IgG i został zatwierdzony do barwienia immunocytochemicznego hybrydoma komórek B SA13 produkującego ludzkie IgG.
To przeciwciało jest również dostępne w postaci niesprzężonej i sprzężonej z Cy5 (nr kat. AC112 i AC112S).
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
W oparciu o analizę ELISA z użyciem nieskoniugowanego przeciwciała (nr kat. AC112), przeciwciało to wykazuje najsilniejszą immunoreaktywność wobec całej ludzkiej cząsteczki IgG (IgG>IgM>IgG Fc>IgG Fab>IgA>IgM Fc) z minimalną lub zerową reaktywnością krzyżową wobec IgG z kurczaka, świnki morskiej, chomika, myszy, królika i szczura.
Physical form
Oczyszczone owcze przeciwciało poliklonalne Cy3 sprzężone w PBS z 1,5% BSA i 0,05% azydkiem sodu.
Ammonium sulfate.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in human B-cell hybridoma SA13.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody immunostained 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized human B-cell hybridoma SA13, but not HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2181AC111SAP510S
description
from sheep, CY3 conjugate
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from sheep, CY5 conjugate
description
from sheep, CY5 conjugate
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
CY5 conjugate
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)