Merck
AG235
Dopamine D4 Peptide
control for AB1787P, liquid, mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dopamina D4, mysz, Ms, peptyd kontrolny dla AB1787P,
Quality Segment
biological source
mouse
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
10-aminokwasowa sekwencja peptydowa z mysiego receptora D4 w obrębie 3. domeny zewnątrzkomórkowej.
Application
Do stosowania w blokowaniu reaktywności AB1787P.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,4 zawierający 0,02% mertiolanu sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)