Merck
AG240
Synukleina α, peptyd kontrolny dla AB5334P
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
Peptyd odpowiadający numerom sekwencji 116-131 ludzkiej cząsteczki synukleiny alfa.
Application
Do stosowania w blokowaniu reaktywności AB5334P.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Liofilizat. Rozpuścić w 100 μl sterylnej wody destylowanej. Odwirować w celu usunięcia nierozpuszczalnego materiału. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)