Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
cell based assay: suitable
Application:
cell based assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Segment
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... SCNN1G(24768)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P51170 # Przepuszczalny dla sodu niewrażliwy na napięcie kanał jonowy hamowany przez diuretyk amiloryd. Pośredniczy w elektrodyfuzji sodu (i wody, która podąża osmotycznie) przez błonę wierzchołkową komórek nabłonkowych. Kontroluje reabsorpcję sodu w nerkach, okrężnicy, płucach i gruczołach potowych. Odgrywa również rolę w percepcji smaku.
ROZMIAR: 649 aminokwasów; 74270 Da
PODZIAŁ: Heterotetramer dwóch podjednostek alfa, jednej beta i jednej gamma. Podjednostka delta może zastąpić podjednostkę alfa. Oddziałuje z domenami WW NEDD4, NEDD4L, WWP1 i WWP2.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wierzchołkowa błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe. Uwaga=Apikalna błona komórek nabłonkowych.
PTM: Fosforylowany na resztach seryny i treoniny (przez podobieństwo). & Ubikwitynowany; jest to ukierunkowane na poszczególne podjednostki do endocytozy i degradacji za pośrednictwem proteasomu (przez podobieństwo).
CHOROBA: SwissProt: P51170 # Defekty w SCNN1G są przyczyną zespołu Liddle'a [MIM:177200]. Jest to autosomalne dominujące zaburzenie charakteryzujące się pseudoaldosteronizmem i nadciśnieniem związanym z zasadowicą hipokaliemiczną. Choroba jest spowodowana konstytutywną aktywacją kanału sodowego nabłonka nerkowego.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P51170 ## Należy do rodziny kanałów sodowych wrażliwych na amilorydy.
ROZMIAR: 649 aminokwasów; 74270 Da
PODZIAŁ: Heterotetramer dwóch podjednostek alfa, jednej beta i jednej gamma. Podjednostka delta może zastąpić podjednostkę alfa. Oddziałuje z domenami WW NEDD4, NEDD4L, WWP1 i WWP2.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wierzchołkowa błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe. Uwaga=Apikalna błona komórek nabłonkowych.
PTM: Fosforylowany na resztach seryny i treoniny (przez podobieństwo). & Ubikwitynowany; jest to ukierunkowane na poszczególne podjednostki do endocytozy i degradacji za pośrednictwem proteasomu (przez podobieństwo).
CHOROBA: SwissProt: P51170 # Defekty w SCNN1G są przyczyną zespołu Liddle'a [MIM:177200]. Jest to autosomalne dominujące zaburzenie charakteryzujące się pseudoaldosteronizmem i nadciśnieniem związanym z zasadowicą hipokaliemiczną. Choroba jest spowodowana konstytutywną aktywacją kanału sodowego nabłonka nerkowego.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P51170 ## Należy do rodziny kanałów sodowych wrażliwych na amilorydy.
Application
Blokowanie przeciwciał (AB3534P)
ELISA
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
ELISA
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Płyn w PBS pH 7,4, zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?