Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconcentration
4 mg/mL
Quality Segment
technique(s)
inhibition assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
rat ... HTR1A(24473)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P08908 # Jest to jeden z kilku różnych receptorów dla 5-hydroksytryptaminy (serotoniny), biogennego hormonu, który działa jako neuroprzekaźnik, hormon i mitogen. W aktywności tego receptora pośredniczą białka G, które hamują aktywność cyklazy adenylanowej.
ROZMIAR: 422 aminokwasy; 46107 Da
POŁOŻENIE SUBKOMÓRKOWE: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P08908 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
ROZMIAR: 422 aminokwasy; 46107 Da
POŁOŻENIE SUBKOMÓRKOWE: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P08908 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Application
Blokowanie przeciwciał (AB5406)
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?