Merck
AG375
µ Peptyd kontrolny receptora opioidowego
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
inhibition assay: suitable
Application:
inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
concentration
2 mg/mL
technique(s)
inhibition assay: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... OPRM1(25601)
General description
Peptyd kontrolny receptora opioidowego Mu do stosowania z przeciwciałami AB5509 i AB5511 przeciwko receptorowi opioidowemu Mu. Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi szczurzego receptora opioidowego mu, zawierający reszty 384-398.
Application
Badania blokowania przeciwciał (AB5511 i AB5509). Przeciwciało należy wstępnie inkubować z peptydem przed inkubacją z tkanką/próbką. Zaleca się preinkubację przez godzinę w temperaturze pokojowej. Sugeruje się stężenie peptydu 10-6 do 10-5mol (M) w celu zablokowania wiązania przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Prezentowany jako płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)