Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
Mw 9,391 Da
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVHGVATVAEKTKEQVTNVGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?