Merck
AM63
Mysie anty-A20 mAb (59A426)
liquid, clone 59A426, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
59A426, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
59A426, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunoprecipitation (2 µg/mg))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFAIP3(7128)
General description
Mysie przeciwciało monoklonalne anty-A20, klon 59A426, rozpoznaje białko A20 o masie ~70 kDa w komórkach Daudi. Jest ono zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka G. Rozpoznaje białko A20 o masie ~70 kDa.
Rozpoznaje białko A20 o masie ~70 kDa w komórkach Daudi.
Immunogen
Człowiek
rekombinowane ludzkie białko A20 o pełnej długości
Application
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunoprecypitacja (2 g/mg)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 0,2% żelatyny.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu zamrozić podzielną część (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Daudi
Other Notes
Heyninck, K., et al. J. Cell Biol145, 1471.
May, M.J. et al. 1997. Seminars in Cancer Biology.2, 63.
Tewari, M., et al. 1995. J. Immunol.154, 1699.
Opipari, A.W., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14705.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)