Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32161000
UNSPSC Code:
12161503
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
DNA amplification: suitable
application(s)
genomic analysis
General description
Zasada działania testu:
Odczynnik Amplifluor ID Influenza A, H5N1 Virus Reagent został zaprojektowany do wykrywania konserwatywnych regionów kwasu nukleinowego zawartych w genomach wirusa grypy A, które kodują geny hemaglutyniny (H5) i neuraminidazy (N1). Ponieważ wirus grypy A (H5N1) zawiera genom RNA, wstępne reakcje amplifikacji są przeprowadzane przy użyciu startera odwrotnej transkrypcji (RT) do syntezy cDNA pierwszej nici, a następnie amplifikacji łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z wykorzystaniem startera do przodu Amplifluor hairpin i startera odwrotnego w celu wytworzenia specyficznych dla celu amplikonów fluorescencyjnych. Starter Amplifluor jest znakowany fluoroforami Donor (fluoresceina) i Quencher (DABSYL), które wytwarzają wysoki stosunek sygnału do szumu obserwowany w teście Amplifluor. Po włączeniu do nowych amplikonów, starter Amplifluor jest fluorescencyjny (zgłaszany w warstwie FAM urządzenia), podczas gdy sygnał fluoresceiny nie włączonego startera Amplifluor jest wygaszany. Po przeprowadzeniu na termocyklerze zdolnym do wykrywania fluorescencji w czasie rzeczywistym, produkty amplifikacji reakcji PCR mogą być monitorowane bezpośrednio w sposób ilościowy, umożliwiając ocenę wykrywania matrycy w pojedynczym, zamkniętym systemie probówek bez dodatkowej procedury testowej. W razie potrzeby można zastosować krzywe wzorcowe matrycy w celu ilościowego określenia obciążenia wirusem.
Odczynnik Amplifluor ID Influenza A, H5N1 Virus Reagent został zaprojektowany do wykrywania konserwatywnych regionów kwasu nukleinowego zawartych w genomach wirusa grypy A, które kodują geny hemaglutyniny (H5) i neuraminidazy (N1). Ponieważ wirus grypy A (H5N1) zawiera genom RNA, wstępne reakcje amplifikacji są przeprowadzane przy użyciu startera odwrotnej transkrypcji (RT) do syntezy cDNA pierwszej nici, a następnie amplifikacji łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z wykorzystaniem startera do przodu Amplifluor hairpin i startera odwrotnego w celu wytworzenia specyficznych dla celu amplikonów fluorescencyjnych. Starter Amplifluor jest znakowany fluoroforami Donor (fluoresceina) i Quencher (DABSYL), które wytwarzają wysoki stosunek sygnału do szumu obserwowany w teście Amplifluor. Po włączeniu do nowych amplikonów, starter Amplifluor jest fluorescencyjny (zgłaszany w warstwie FAM urządzenia), podczas gdy sygnał fluoresceiny nie włączonego startera Amplifluor jest wygaszany. Po przeprowadzeniu na termocyklerze zdolnym do wykrywania fluorescencji w czasie rzeczywistym, produkty amplifikacji reakcji PCR mogą być monitorowane bezpośrednio w sposób ilościowy, umożliwiając ocenę wykrywania matrycy w pojedynczym, zamkniętym systemie probówek bez dodatkowej procedury testowej. W razie potrzeby można zastosować krzywe wzorcowe matrycy w celu ilościowego określenia obciążenia wirusem.
Application
Zestaw TM=["Amplifluor"] ID H5N1 jest przeznaczony do ilościowej lub jakościowej oceny RNA ptasiej grypy A H5N1.
Wyłącznie do użytku badawczego
Wyłącznie do użytku badawczego
Preparation Note
Startery Amplifluor® ID muszą być przechowywane w ciemności w temperaturze -20°C (lub -80°C w przypadku przechowywania długoterminowego). Startery Amplifluor® są wrażliwe na światło. Startery Amplifluor® można podzielić na dogodne porcje i zawinąć w folię, aby zminimalizować ekspozycję na światło. Ostrzeżenia i środki ostrożności: - Wszystkie próbki i materiały mające z nimi kontakt należy traktować jak materiały potencjalnie zakaźne. Odkazić za pomocą 0,05% podchlorynu sodu (rozcieńczenie 1:100 domowego wybielacza). - Nie używaj odczynników po upływie daty ważności. - Kwasy nukleinowe podlegają degradacji przez nukleazy znajdujące się w środowisku i na powierzchniach ludzkich. Powierzchnie robocze należy czyścić i przykrywać jednorazowymi osłonami, a podczas wszystkich procedur nosić bezpudrowe rękawiczki. - Należy stosować techniki pipetowania, które zapewnią prawidłowe objętości odczynników we wszystkich etapach, w tym wstępne zwilżanie końcówek pipet odpornych na Aerosol®. Pipety powtarzalne powinny być zalane i opróżnione ze wszystkich pęcherzyków powietrza. - W przypadku amplifikacji kwasów nukleinowych istnieje duże prawdopodobieństwo przeniesienia zanieczyszczeń. Należy pracować w jednokierunkowym przepływie ze stacji roboczej do stacji roboczej i zawsze używać dedykowanego sprzętu i końcówek do pipet z barierą Aerosol®.
Other Notes
25X Amplifluor® ID Influenza A, H5 Forward Primer, 100 reactions. Light sensitive. Store at or below -20°C. 25X Amplifluor® ID Influenza A H5 Reverse Primer, 100 reactions. Store at or below -20°C. 25X Amplifluor® ID Influenza A N1 Forward Primer, 100 reactions. Light sensitive, Store at or below -20°C. 25X Amplifluor® ID Influenza A N1 Reverse Primer, 100 reactions. Store at or below -20°C. Positive Control for H5 quantitation, 100 reactions. Store at or below -20°C. Positive Control for N1 quantitation, 100 reactions. Store at or below -20°C.
Legal Information
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?