Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
donkey
conjugate
unconjugated
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
ELISA i Western Blotting przy 1:1000-1:10 000. Optymalne rozcieńczenie robocze musi być określone przez użytkownika końcowego. OSTRZEŻENIE: Przeciwciało należy rozcieńczać wyłącznie PBS lub TBS. Użycie surowicy bydlęcej lub suchego mleka może zawierać IgG, które reagują z różnymi przeciwciałami IgG. Użycie BSA lub mleka może spowodować powstanie tła i zmniejszyć miano przeciwciał wtórnych.
Osiołkowe przeciwciało anty-kozie IgG, adsorbowane gatunkowo wykrywa poziom koziej IgG osła i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IP i WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Kozie IgG (H+L) (wchłaniane w celu uzyskania minimalnej reaktywności krzyżowej z białkami surowicy kurczaka, świnki morskiej, chomika syryjskiego, konia, człowieka, myszy, królika i szczura)
Physical form
Płyn w 0,1M fosforanie sodu, 0,25M NaCl, pH 7,6
Preparation Note
Przechowywać produkt w temperaturze 2-8°C w sterylnych warunkach przez okres do 12 miesięcy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?