Przejdź do
AP500A
Kozie przeciwciało przeciw mysiemu łańcuchowi IgM µ, koniugat fosfatazy alkalicznej, adsorbowane gatunkowo
Chemicon®, from goat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
-
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. Przeciwciało IgM jest znaczące we wczesnych odpowiedziach immunologicznych na większość antygenów i dominuje w niektórych odpowiedziach przeciwciał, takich jak "naturalne" przeciwciała grup krwi. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Gen stałego regionu mu zawiera cztery domeny oddzielone krótkimi sekwencjami pośrednimi.
Application
Kozie przeciwciało przeciwko mysiemu łańcuchowi IgM µ, koniugat fosfatazy alkalicznej, adsorbowane gatunkowo wykrywa poziom mysiego łańcucha IgM µ i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w teście ELISA.
Biochem/physiol Actions
Reaguje z łańcuchem ciężkim mysiej IgM. Absorbowany przez mysie IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA, połączone ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami. Reaktywność z innymi gatunkami nie została określona.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na mysiej IgM kowalencyjnie związanej z agarozą. Płyn w 50 mM Tris/1 mM MgCl2/50% glicerolu, pH 8,0, zawierający 0,1% NaN3 jako środek konserwujący.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9688A3275AP500
description
Chemicon®, from goat
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
1 mg/mL, Chemicon®
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000, direct ELISA: 1:30,000
technique(s)
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)