Merck
AP503H
Kozie przeciwciało IgG przeciw kurczętom (H+L), koniugat PE
0.5 mg/mL, Chemicon®
Synonim(y):
IgY
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest jednym z najobficiej występujących białek w ludzkiej surowicy. IgG są ważne dla naszej obrony przed mikroorganizmami, a cząsteczki są wytwarzane przez limfocyty B jako część naszej adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka IgG ma dwie oddzielne funkcje: wiązanie się z patogenem, który wywołał odpowiedź oraz rekrutowanie innych komórek i cząsteczek w celu zniszczenia antygenu. Zmienność puli IgG jest generowana przez rekombinację somatyczną, a liczbę swoistości u osobnika w danym punkcie czasowym szacuje się na1011 wariantów.
Immunogen
Epitop: IgG kurczaka
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych kurzymi IgG.
Application
Immunofluorescencja: ≤0,2 μg/106 komórek.
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kozie przeciwciało przeciwko kurzym IgG (H+L), koniugat PE jest przeciwciałem przeciwko kurzym IgG (H+L) do stosowania w testach ELISA i IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami IgG kurcząt, jak wykazano w teście ELISA.
Physical form
Oczyszczony metodą chromatografii powinowactwa na kurzych IgG połączonych kowalencyjnie z agarozą. Płyn w 1,0 ml PBS/NaN3 i środka stabilizującego.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. NIE ZAMRAŻAĆ.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)