Merck
AP503P
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgG łańcuch γ, koniugat HRP, adsorbowane gatunkowo
Chemicon®, from goat
Synonim(y):
Kozie anty-Mysie IgG HRP, Sprzężone z HRP kozie IgG przeciw mysim przeciwciałom
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest jednym z najobficiej występujących białek w ludzkiej surowicy. IgG są ważne dla naszej obrony przed mikroorganizmami, a cząsteczki są wytwarzane przez limfocyty B jako część naszej adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka IgG ma dwie oddzielne funkcje: wiązanie się z patogenem, który wywołał odpowiedź oraz rekrutowanie innych komórek i cząsteczek w celu zniszczenia antygenu. Zmienność puli IgG jest generowana przez rekombinację somatyczną, a liczbę swoistości u osobnika w danym punkcie czasowym szacuje się na1011 wariantów.
Immunogen
Epitop: Łańcuch γ IgG
Przygotowane z oczyszczonego mysiego łańcucha γ IgG. Połączone surowice odpornościowe od kóz hiperimmunizowanych mysimi paraproteinami IgG.
Application
ELISA: 1:4,000-1:8,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Goat anti-Mouse IgG γ chain Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed to przeciwciało przeciwko mysiemu łańcuchowi IgG γ do stosowania w testach ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z łańcuchami ciężkimi mysich IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG3, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Reaguje z łańcuchami ciężkimi mysich IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG3. Absorbowany przez mysie IgM i IgA, połączone ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na zbiorczej mysiej IgG połączonej kowalencyjnie z agarozą. Płyn w 50% glicerolu/50% PBS, pH 7,4.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, podzielić i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)