Przejdź do
APT750
Zestaw do apoptozy ApopNexin Annexin V FITC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 assays
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32161000
2860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mammals
Quality Segment
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
General description
FUNKCJA: SwissProt: P08758 # To białko jest białkiem przeciwzakrzepowym, które działa jako pośredni inhibitor kompleksu specyficznego dla tromboplastyny, który bierze udział w kaskadzie krzepnięcia krwi.
ROZMIAR: 320 aminokwasów; 35937 Da
PODZIAŁ: Monomer. Wiąże ATRX (przez podobieństwo).
DOMENA: SwissProt: P08758 Para powtórzeń aneksyny może tworzyć jedno miejsce wiązania wapnia i fosfolipidów.
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny aneksyn i zawiera 4 powtórzenia aneksyn.
Preparation Note
ApopNexin FITC Apoptosis Detection Kit należy przechowywać w temperaturze 2-8°C i chronić przed światłem. Środki ostrożności - Wyłącznie do użytku badawczego. Nie stosować w procedurach diagnostycznych. - Nr części. APT750a zawiera 0,02% azydku sodu. - Nr części. APT750c zawiera jodek propidium (PI), podejrzewany o działanie rakotwórcze. Należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic i ochrony oczu; nie połykać ani nie dotykać skóry.
Other Notes
Component / Part No. / Quantity / Storage ApopNexin FITC / APT750a / 0.5 mL / 2-8°C Binding Buffer, 4X / APT750b / 50 mL / 2-8°C Propidium Iodide (PI), 20 μg/mL / APT750c / 1.6 mL / 2-8°C
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
APOAFAPOACA9210
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
-
UniProt accession no.
P08758
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P08758
species reactivity
mammals
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Annexin V FITC reagent for laboratory applications
-
-
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)