Merck
CB1015
Anty-GTAP królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (3-10 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBE2Q1(55585)
General description
Anty-GTAP, króliczy poliklonalny, rozpoznaje białko GTAP o masie ~67 kDa w komórkach HEK293. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting.
Modyfikacja białek za pomocą ubikwityny jest ważnym mechanizmem komórkowym służącym do kierowania nieprawidłowych lub krótkotrwałych białek do degradacji. Ubikwitynacja obejmuje co najmniej trzy klasy enzymów: enzymy aktywujące ubikwitynę (E1), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) i ligazy ubikwityna-białko (E3). GTAP jest członkiem rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę E2. GTAP może uczestniczyć w adhezji międzykomórkowej i rozwoju embrionalnym. Uważa się, że GTAP odgrywa rolę w rozwoju komórek macierzystych poprzez regulację zależnej od lamininy adhezji komórek embrionalnych i tworzenie ciałek embrionalnych.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka A. Rozpoznaje białko GTAP o masie ~67 kDa.
Rozpoznaje białko GTAP o masie ~67 kDa w komórkach HEK293
  • .Hu Entrez ID: 55585</li><li>Mu Entrez ID: 70093
  • Rat Entrez ID: 295292</li><li>Target NCBI Accession: HP 060052.3</li><li>Target SwissProt: Q7Z7E8</li>
  • Immunogen
    Człowiek
    Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 7-22 (QGQQQPGPGQQLGGQG) ludzkiego GTAP, sprzężony z KLH.
    Application
    Immunoblotting (3-10 g/ml)
    Physical form
    W PBS.
    Preparation Note
    Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
    Other Notes
    Ze względu na wysoki stopień identyczności sekwencji, oczekuje się, że to przeciwciało będzie również reagować z mysim i szczurzym GTAP. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
    Still not finding the right product?
    Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
    Klasa składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)