Merck
CB1028
Mysz anty-MAP1LC3B mAb (4E11)
liquid, clone 4E11, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Microtubule-Associated Proteins 1A/1B Light Chain 3β
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
4E11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4E11, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA )
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1LC3B(81631)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko MAP1LC3B.
Rozpoznaje białko MAP1LC3B.
To mysie mAb anty-MAP1LC3B (4E11) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA do wykrywania MAP1LC3B.
Immunogen
Mysz
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 1-72 ludzkiego rMAP1LC3B, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)