Merck
CB1047
Anty-STMN1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Stathmin 1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
—
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Stmn1(16765)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko STMN1 o masie ~20 kDa.
Rozpoznaje białko STMN1 o masie ~20 kDa w tkance śledziony myszy.
To królicze pAb anty-STMN1 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania STMN1.
Immunogen
Człowiek
Ludzkie białko STMN1 o pełnej długości (aa 1-149)
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Tkanka śledziony myszy
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)