Merck
CBL198
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 19, klon BA 17
clone BA 17, Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
BA 17, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BA 17, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... KRT19(3880)
Immunogen
Organoidy ludzkiej mammoplastyki redukcyjnej
Application
Immunocytochemia
Western blotting
Nadaje się do barwienia zamrożonych i zatopionych w parafinie skrawków tkanek po trawieniu enzymami proteolitycznymi
Pozytywna detekcja cytokeratyny 19 pozwala odróżnić złośliwe guzy piersi od łagodnych.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj cytokeratynę 19 za pomocą tego przeciwciała anty-Cytokeratin 19, klon BA 17 zatwierdzony do stosowania w WB, IC, IH(P).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytokeratins
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało jest specyficzne dla ludzkiej cytokeratyny 19 i reaguje z komórkami pochodzenia nabłonkowego. Cytokeratyna 19 jest najmniejszą ludzką cytokeratyną (40 kDa) i występuje w wielu prostych i niezmiennie w niektórych nierogowaciejących nabłonkach płaskonabłonkowych. Wszystkie badane gruczolakoraki były pozytywne pod względem cytokeratyny 19.
PARTNER FUZJI: Linia komórkowa szpiczaka Px63 Ag 8.653
Physical form
Format: Oczyszczony
Przeciwciało monoklonalne jest prezentowane w stężeniu 0,1 mg/1 ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierającej 10 mM azydek sodu i 1% albuminę surowicy bydlęcej. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do wykorzystania w konkretnym zastosowaniu.
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zastępuje: CBL178
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)