Przejdź do zawartości
CBL458F
Przeciwciało anty-CD49f, sprzężone z FITC, klon 4F10, sprzężone z FITC
clone 4F10, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Integrin alpha6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
4F10, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4F10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA6(3655)
Immunogen
Linia komórkowa SW/222 (ludzki rak jelita grubego).
Application
Badania immunohistologiczne na zamrożonych skrawkach
Immunoprecypitacja receptora lamininy
Cytometria przepływowa: 10 μL na106
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-CD49f, sprzężone z FITC, klon 4F10, sprzężone z FITC jest przeciwciałem przeciwko CD49fd do stosowania w FC, IP, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało jest specyficzne dla łańcucha CD49f (integryna alfa6), który ulega ekspresji na nabłonkowej i śródbłonkowej błonie podstawnej. Łańcuch VLA alfa6, który składa się z pojedynczej połączonej disiarczkiem podjednostki 120 kDa i małej podwójnej podjednostki 25/30 kDa, jest niekowalencyjnie związany z łańcuchem VLA beta (CD29) w kompleksie VLA-6 lub alfa6/beta1 lub z łańcuchem integryny beta4 (alfa6/beta4). Antygen ulega ekspresji na płytkach krwi, monocytach, tymocytach i limfocytach T.
PARTNER FUZJI: Linia komórkowa szpiczaka NS1
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina białka A sprzężona z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC). Płyn w PBS zawierający 1mg/ml BSA i 10mM azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania, chronić przed światłem. NIE ZAMRAŻAĆ.
Other Notes
Zastępuje: MAB2254F
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)