Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160607
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cell analysis
General description
Hodowla komórek 3D, w tym biodrukowanie, pozwala na tworzenie bardziej fizjologicznych modeli komórkowych, umożliwiając komórkom jednoczesną interakcję z integrynami na wszystkich powierzchniach komórkowych, co skutkuje aktywacją określonych szlaków sygnałowych, które nie są aktywowane w tradycyjnych metodach hodowli komórek 2D. Hydrożele to polimery spęcznione wodą, które umożliwiają hodowlę komórek w trzech wymiarach i mogą mieć głęboki wpływ na rozwój, różnicowanie, migrację i funkcjonowanie komórek. Nowe obszary inżynierii tkankowej, takie jak biodruk 3D, wykorzystują fotosieciowane UV metakrylowe biomateriały hydrożelowe (PEGMA, GelMA, HAMA i ColMA itp.) do enkapsulacji komórek w celu wytworzenia nadających się do druku biotuszów. Zestaw PhotoCol-RUT, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit (CC322: CC322-1, CC322-2) oparty jest na oczyszczonym metakrylanie kolagenu bydlęcego typu I (ColMA), który po fotosieciowaniu zapewnia natywne środowisko 3D dla komórek. Oprócz metakrylanu kolagenu bydlęcego typu I, zestaw zawiera fotoinicjator ruten/nadsiarczan sodu i inne odczynniki, aby użytkownicy mogli łatwo dostroić swoje eksperymenty fotosieciowania (tj. zmieniając sztywność hydrożelu lub szybkość żelowania). Metakrylowany kolagen typu I jest wytwarzany z telo-peptydu nienaruszonego kolagenu bydlęcego, który został zmodyfikowany poprzez reakcję z wolnymi aminami białka, głównie grupami ɛ-aminowymi reszt lizyny, a także grupami α-aminowymi na N-końcach. >20% wszystkich reszt lizyny w cząsteczce kolagenu zostało zmetakrylowanych. Kolagen jest ekstrahowany ze skóry bydlęcej i zawiera wysoką zawartość monomeru, który został wyizolowany z zamkniętego stada i oczyszczony przy użyciu kontrolowanych procesów produkcyjnych. PhotoCol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Advanced BioMatrix, Inc.
Application
Fotosieciowanie jest inicjowane przy użyciu źródła światła o długości fali 400-450 nm.
Packaging
1 Zestaw
Analysis Note
Sterility (USP modified): No GrowthEndotoxin LAL: ≤ 10.0 EU/mlGel Formation: ≤ 40 minKinetic Gel Test: ≤ 40 minPurity (SDS Page Silver Stain): ≥ 99%Degree of Methacrylation: ≥ 20%pH: 3.0-4.0Osmolality: ≤ 40 mOsm/Kg H20Young′s Modulus: CharacteristicElectrophoretic Pattern: Characteristic
Other Notes
CC322-2 (Store at 2-8°C): Methacrylated Collagen, 1 X 100 mg (CS226410), 20 mM Acetic Acid, 1 X 50 mL (CS226409).
Note: The complete PhotoCol-RUT, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit (CC322) consists of CC322-1 and CC322-2 sold seperately.
Note: The complete PhotoCol-RUT, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit (CC322) consists of CC322-1 and CC322-2 sold seperately.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PhotoCol-RUT, zestaw hydrożelu kolagenowego z metakrylem
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?