Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?