Przejdź do zawartości
Merck

ECM420

Zestaw do badania integryn specyficznych dla lamininy

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


species reactivity

human

Quality Segment

manufacturer/tradename

Chemicon®

technique(s)

ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable

General description

Chemicon Investigator Kits for Integrin Research to ekonomiczne źródło odczynników dla wszystkich badaczy zaangażowanych w tę rozwijającą się dziedzinę badań. Zestaw jest przeznaczony do badań koncentrujących się na integrynach, o których wiadomo, że oddziałują z lamininą. Obejmują one alfa1, alfa2, alfa3, alfa6 i alfa7 (nie zawarte w zestawie), które łączą się z podjednostką beta1 integryny. Wiadomo również, że podjednostka alfa6 łączy się z podjednostką beta4. [Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25].

Integryny należą do dużej rodziny białek powierzchniowych komórek, powszechnie określanych jako glikoproteiny. Integryny składają się z niekowalencyjnie połączonych podjednostek alfa i beta, które tworzą heterodimery: większy określany jako łańcuch alfa i mniejszy łańcuch beta. Ekspresji ulega co najmniej 16 podjednostek alfa i 8 podjednostek beta, co może prowadzić do powstania 22 różnych integryn. Uważa się, że integryny odgrywają kluczową rolę w migracji, różnicowaniu i przetrwaniu komórek. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że te receptory przezbłonowe odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów i transdukcji sygnału. Doskonałe przeglądy struktury, funkcji i specyficzności ligandów integryn można znaleźć w: Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25; Kramer, R. 1993. "Integrin Structure and Ligand Specificity in Cell-Matrix Interactions" w Molecular and Cellular Aspects of Basement Membranes. Academic Press.

Chemicon oferuje zestaw Laminin-Specific Integrins Investigator Kit do wstępnych badań interakcji integryna/laminina. Wszystkie odczynniki zestawu są również dostępne w większych rozmiarach. Odczynniki w tym zestawie nie są specyficzne dla aplikacji, ale raczej mogą być stosowane w różnych procedurach, w zależności od potrzeb indywidualnego badacza.

Application

Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Integryny

Physical form

Zestaw Chemicon Laminin Specific Integrins Kit (ECM420) jest przydatny do badania integryn związanych z lamininą. Zestaw ECM420 firmy Chemicon zawiera po 20 μg monoklonalnych integryn alfa1, alfa2, alfa3, alfa6, beta1 i beta4.

Preparation Note

Przechowywać przeciwciała w temperaturze -20°C.

Ważna uwaga: Ze względu na małe objętości zawarte w zestawie, zalecamy delikatne stuknięcie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej przed otwarciem w celu usunięcia wszelkich płynów.

Other Notes

alpha1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1973Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha2 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1950Z-20)- 1 tube, 20 μg.
alpha3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB2056-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha6 Rat Monoclonal Antibody (Part No. MAB1378-20)- 1 tube, 20 μg.
beta1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1951Z-20) - 1 tube, 20 μg.
beta4 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB2058-20) - 1 tube, 20 μg.

Legal Information

CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

12 - Non Combustible Liquids

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów