Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
DK23, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DK23, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD5(921)
General description
67 kDa (Lozano, 1997)
CD5 jest przezbłonowym monomerem glikoproteinowym o Mr 67,000. Posiada dużą domenę cytoplazmatyczną odpowiednią do transdukcji sygnału (Lozano, 1997). CD5 pojawia się wcześnie w rozwoju tymocytów (Lozano, 1997) i ulega ekspresji w niskiej gęstości na tymocytach i w wysokiej gęstości na wszystkich dojrzałych limfocytach T (Lozano, 1997). Swoistość przeciwciała anty-CD5, DK23, jest równoważna swoistości przeciwciała Leu-1 skupionego wokół CD5 (Stein, 1984).
Application
To przeciwciało Milli-Mark Anti-CD5-FITC, klon DK23, zostało zatwierdzone do stosowania w FC do wykrywania CD5.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD5.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, chronić przed światłem w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
ludzkich limfocytów
ludzkich limfocytów
Evaluated by flow cytometry using human lymphocytes
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?