Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
eCl@ss:
34220501
Clone:
SpA264LBg1, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
human
antibody form
unpurified
clone
SpA264LBg1, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
2-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Standaryzowany, skoncentrowany supernatant hodowli komórkowej, który został diafiltrowany za pomocą buforowanej fosforanami soli fizjologicznej; Do formułowania odczynników lub urządzeń do typowania krwi anty-s; Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu; Okres trwałości: obecnie ustalany.
Application
Półprodukt przeciwciała do dalszego wytwarzania
Wytwarzanie produktu lub wyrobu do oznaczania grup krwi in vitro
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-Fyb (klon SpA264LBg1), FFMU
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?