Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
Quality Segment
form
microspheres
concentration
10.0%
description
Functional Group Plain, <5% (Standard Deviation)
diam.
0.176-0.225 μm
color
red
Packaging
Butelka z polietylenu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?