Merck
GF340
IL-9,
Ludzka rekombinowana wolna od zwierząt
Synonim(y):
Interleukin-9, IL9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
IL-9 jest cytokiną immunoregulacyjną wytwarzaną przez aktywowane IL-2 limfocyty Th2. IL-9 zwiększa proliferację limfocytów T, komórek tucznych, komórek prekursorowych erytroidalnych i linii komórkowych białaczki megakarioblastycznej. Nadekspresja IL-9 jest związana z patogenezą chłoniaka anaplastycznego i choroby Hodgkina. Podczas gdy mysia IL-9 może funkcjonować na ludzkich komórkach, ludzka IL-9 jest nieaktywna na komórkach mysich.
Rekombinowana ludzka IL-9 jest białkiem o masie 14,0 kDa zawierającym 127 reszt aminokwasowych, w tym 10 reszt cysteinowych, które są w pełni konserwowane między białkami ludzkimi i mysimi.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany bez dodatków i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Determined by its ability to stimulate the proliferation of human MO7e cells. The expected ED50 is ≤ 0.2 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^6 units/mg.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)