Merck
GR08L
Mysie mAb przeciwko receptorowi transferyny (Ab-1) (T56/14)
lyophilized, clone T56/14, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-CD71, Anty-TR, Anty-TR, Anty-CD71
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
T56/14, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
T56/14, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry (1-5 µg/mL)
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Immunoblotting (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFRC(7037)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy Balb/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka S194/5XXO.BU.1 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko receptora transferyny o masie ~90 kDa (monomeryczne) i ~180 kDa (dimeryczne).
To mysie mAb przeciw receptorowi transferyny (Ab-1) (T56/14) zostało zatwierdzone do stosowania w FC, IF, IP, immunoblottingu do wykrywania receptora transferyny (Ab-1).
Immunogen
Komórki K562
Application
Cytometria przepływowa (1-5 µg/ml)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1-2 µg/próbkę)
Immunoblotting (niezalecany)
Preparation Note
Zalecamy ponowne zawieszenie liofilizowanego przeciwciała w sterylnym PBS, pH 7,4 lub sterylnym 20 mM roztworze Tris-saline (20 mM roztwór Tris zawierający 0,15 M NaCl), pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml; produkt będzie bardziej stabilny, jeśli zostanie dodany 0,1% azydek sodu (nie dodawać azydku sodu, jeśli przeciwciało ma być stosowane z żywymi komórkami). Liofilizowane przeciwciała powinny być ponownie zawieszone w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 godz. Po rekonstytucji, przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub porcję i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Other Notes
Schneider, C., et al., 1982. J. Biol. Chem.257, 8516.
Trowbridge, I.S. and Lopez, F., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1175.
Aisen, P. and Listowsky, I., 1980. Ann. Rev. Biochem.49, 357.
Omary, M.B., et al. 1980. Nature286, 888.
Seligman, P.A., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 9943.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)