Merck
LP02
Mysie mAb przeciwko receptorowi LDL (15C8)
liquid, clone 15C8, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
15C8, monoclonal
Species reactivity:
human, bovine
Application:
—
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
15C8, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, bovine
should not react with
rabbit
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(ELISA (0.5-1 µg/mL)
Flow Cytometry
Frozen Sections (1-5 µg/mL)
Immunoblotting (1-5 µg/mL,
Immunocytochemistry (1-5 µg/mL, IF)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LDLR(3949)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z komórkami szpiczaka Sp2/0-Ag14 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko receptora LDL o masie ~160 kDa.
Rozpoznaje białko receptora LDL ~160 kDa w komórkach HT1080 i HepG2.
To mysie mAb przeciwko receptorowi LDL (15C8) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, mrożonych skrawkach, immunoblottingu, immunocytochemii i immunoprecypitacji w celu wykrywania receptora LDL.
Immunogen
trawienie trypowe bydlęcego receptora lipoprotein o niskiej gęstości
Bydło
Epitop: pierwsza bogata w cysteinę domena wiążąca ligand
Application
ELISA (0.5-1 g/ml)
Cytometria przepływowa (patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki mrożone (1-5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunocytochemia (1-5 g/ml, IF)
Immunoprecypitacja (1-2 g/próbkę)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Wycinki wątroby, komórki HT1080, komórki HepG2
Other Notes
Wypiera 50-70% wiązania LDL z receptorem. W przypadku immunoblottingu należy dodać 2 mM Ca+2 do przeciwciała i unikać EDTA. Stwierdzono, że to przeciwciało najlepiej wiąże się z niezredukowanym LDL-R (patrz odniesienie do aplikacji specyficzności). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
van Driel, I.R., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 16127.
van Driel, I.R., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 17443.
Russell, D.W., et al. 1984. Cell37, 577.
Achneider, W.J., et al. 1983. J. Cell Biol.97, 1635.
Cummings, R.D., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 15261.
Schneider, W.J., et al. 1982 J. Biol. Chem.257, 2664.
Goldstein, J.L., et al. 1979. Nature 279, 679.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)