Merck
MAB201C
Przeciwciało przeciwko łańcuchowi lekkiemu królika myszy, koniugat Cy3
Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody product type
secondary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
25 kDa
Cząsteczki przeciwciał zazwyczaj składają się z dwóch łańcuchów lekkich immunoglobulin kowalencyjnie związanych z parą łańcuchów ciężkich. Łańcuchy lekkie immunoglobulin występują w dwóch typach, oznaczonych greckimi literami kappa i lambda. Łańcuchy lekkie kappa i gamma mają długość około 250 aminokwasów i średnią masę około 25 kDa. Stosunek kappa do lambda występujący w populacji immunoglobulin różni się w zależności od gatunku.
Immunogen
Epitop: Łańcuch lekki kappa
Przygotowany z lekkiego łańcucha IgG królika.
Application
Przeciwciało mysie przeciwko łańcuchowi lekkiemu królika, koniugat Cy3 wykrywa poziom łańcucha lekkiego królika i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western Blotting: 1:100 -1:800
ELISA: 1:100 -1:800
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Minimalna reakcja krzyżowa z bydłem, kozą, chomikiem ormiańskim, koniem, człowiekiem, myszą, szczurem i owcą.
Przeciwciało silnie reaguje z natywnymi przeciwciałami pierwotnymi, głównie z łańcuchami lekkimi kappa. Nie nadaje się do wykrywania łańcuchów lekkich lambda. Przeciwciało nie reaguje z łańcuchami ciężkimi króliczych IgG. Przeciwciało zostało przetestowane metodą ELISA i adsorbowane w celu zapewnienia minimalnej reakcji krzyżowej z immunoglobulinami bydła, kozy, chomika ormiańskiego, konia, człowieka, myszy, szczura i owcy.
Physical form
Izolowany z wodobrzusza za pomocą procedur chromatograficznych. Płyn w 0,01M fosforanie sodu, 0,25M NaCl, pH 7,6, 0,05% azydku sodu. 15 mg/ml BSA jako stabilizator.
Ascites
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2°-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez sześć tygodni w temperaturze 2°-8°C w ciemności jako nierozcieńczony płyn. Rozpuścić fiolkę w wodzie destylowanej (dodanie 0,5 ml wody pozwoli uzyskać końcowe stężenie 1 mg/ml). W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji, dodać równą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po dodaniu glicerolu stężenie białka (i soli buforowych) spadnie do połowy pierwotnego stężenia. Unikać powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania. Przechowywać z dala od światła.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)