Przejdź do
MAB3301
Przeciwciało anty-TIMP-1, klon 147-6D11
clone 147-6D11, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
147-6D11, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
6
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
147-6D11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Immunogen
Mysz Mac-1
Application
Immunoblotting: Sugerowane rozcieńczenie 1 μg/ml
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie przy użyciu utrwalania PLP; nie testowano na tradycyjnych tkankach utrwalonych w formalinie. Odzyskiwanie antygenu to metody HIER
ElA
To przeciwciało anty-TIMP-1, klon 147-6D11 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB, IH(P) do wykrywania TIMP-1.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało specyficznie reaguje z ludzkim TIMP-1. Jest to oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko rekombinowanemu ludzkiemu tkankowemu inhibitorowi metaloproteinaz-1 (rekombinowany TIMP-1).
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Nie reaguje krzyżowo z mysim i szczurzym TIMP-1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB1338
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB770MAB3300MAB13429
description
clone 147-6D11, Chemicon®, from mouse
description
Chemicon®, from rabbit
description
clone 7-6C1, Chemicon®, from mouse
description
clone 102D1, Chemicon®, from mouse
species reactivity
human
species reactivity
bovine, rat, ferret, sheep, horse, rabbit
species reactivity
rat, human, bovine
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
147-6D11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
7-6C1, monoclonal
clone
102D1, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)