Merck
MAB384
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
monoclonal, 26
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
26, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw białku podstawowemu mieliny, a.a. 67-74, klon 26,
antibody form
culture supernatant
Quality Segment
clone
26, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
General description
FUNKCJA: SwissProt: P02686 # Klasyczna grupa izoform MBP (izoforma 4 izoforma 14) jest wraz z PLP najliczniejszymi białkowymi składnikami błony mielinowej w OUN. Odgrywają one rolę zarówno w jej tworzeniu, jak i stabilizacji. Mniejsze izoformy mogą odgrywać ważną rolę w remielinizacji aksonów w stwardnieniu rozsianym. Nieklasyczna grupa izoform MBP (izoforma 1-izoforma 3/Golli-MBP) może preferencyjnie odgrywać rolę we wczesnym rozwoju mózgu na długo przed mielinizacją, być może jako składniki kompleksów transkrypcyjnych, a także może być zaangażowana w szlaki sygnałowe w komórkach T i komórkach nerwowych. Różnice w splicingu w połączeniu z opcjonalnymi modyfikacjami potranslacyjnymi dają szerokie spektrum izomerów, z których każdy może mieć wyspecjalizowaną funkcję. Indukuje proliferację komórek T.
ROZMIAR: 304 aminokwasy; 33117 Da
PODZIAŁ: Homodimer; izoforma 3 występuje jako homodimer.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona mielinowa; Białko błony obwodowej; Strona cytoplazmatyczna. Uwaga = cytoplazmatyczna strona mieliny.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Izoformy MBP występują zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym, podczas gdy izoformy Golli-MBP ulegają ekspresji w grasicy płodowej, śledzionie i rdzeniu kręgowym, a także w liniach komórkowych pochodzących z układu odpornościowego.ETAP ROZWOJU: Ekspresja włącza się gwałtownie u płodu w wieku od 14 do 16 tygodni. Wydaje się, że nawet mniejsze izoformy są produkowane podczas embriogenezy, a niektóre z nich utrzymują się u dorosłych. Ekspresja izoformy MBP2 jest bardziej widoczna w wieku 16 tygodni, a jej względny udział zmniejsza się później.
PTM: Kilka izomerów ładunku MBP; C1 (najbardziej kationowa, najmniej zmodyfikowana i najliczniejsza forma), C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8-A i C8-B (najmniej kationowa forma); powstają w wyniku opcjonalnego PTM, takiego jak fosforylacja, deamidacja glutaminy lub asparaginy, cytrulinacja argininy i metylacja. C8-A i C8-B zawierają po dwie izoformy masowe określane jako C8-A(H), C8-A(L), C8-B(H) i C8-B(L), przy czym (H) oznacza wyższą, a (L) niższą masę cząsteczkową. C3, C4 i C5 są fosforylowane. Stosunek metylowanych reszt argininy zmniejsza się wraz z wiekiem, czyniąc białko bardziej kationowym. & N-końcowa alanina jest acetylowana (izoforma 3, izoforma 4, izoforma 5 i izoforma 6). & Stwierdzono, że Arg-241 jest w 6% monometylowany i 60% symetrycznie dimetylowany.
CHOROBA: SwissProt: P02686 # Zmniejszenie ładunku powierzchniowego cytrulinowanego i/lub metylowanego MBP może skutkować osłabionym przyłączeniem do błony mielinowej. Mechanizm ten może działać w chorobach demielinizacyjnych, takich jak przewlekłe stwardnienie rozsiane (SM) i piorunujące stwardnienie rozsiane (choroba Marburga).
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P02686 ## Należy do rodziny podstawowych białek mieliny.
Ludzkie podstawowe białko mielinowe.
Application
Epitop: a.a. 67-74
Biochem/physiol Actions
Reaguje z epitopem podstawowego białka mieliny między aa 67-74.
Sekwencja aminokwasowa YGSLPQ. Reaguje z MBP większości gatunków.
Physical form
Supernatant hodowli tkankowej. Płyn zawierający 0,09% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20° w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)