Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3A11, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, RIA, WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3A11, monoclonal
species reactivity
monkey, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA2(2891)
rat ... Gria2(29627)
rhesus monkey ... Gria2(574344)
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne TrpE-GluR2
Application
Immunohistochemia na tkankach utrwalonych 4% paraformaldehydem
tkanka: 1:500-1,000
Immunocytochemia
ELISA
RIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
tkanka: 1:500-1,000
Immunocytochemia
ELISA
RIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj receptor glutaminianu 2 i 4 za pomocą tego przeciwciała przeciwko receptorowi glutaminianu 2 i 4, klon 3A11 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, IC, IH, IP, RIA i WB.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Receptor glutaminianu 2 (GluR2) metodą Western blot i RIA. Podczas stosowania MAB396 do immunohistochemii lub immunoprecypitacji rozpoznaje zarówno GluR2, jak i GluR4.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS, bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?