Merck
MAB898
Anty-Coxsackievirus (Echovirus 34), klon 550-3A (1 mg) KC
Synonim(y):
Anty-Coxsackievirus 24 (Echovirus 34)
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
550-3A, monoclonal, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
clone
550-3A, monoclonal, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Sugerowane rozcieńczenie początkowe dla IFA wynosi 1:200 - 1:400.
Rozcieńczyć buforem o pH 7,5-8,0 zawierającym białko lub innym środkiem stabilizującym.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)