Merck
MABC1035
Przeciwciało anty-Gremlin-1, klon 2H1.1
clone 2H1.1, from mouse
Synonim(y):
Cell proliferation-inducing gene 2 protein, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1, DAN domain family member 2, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, Increased in high glucose protein 2, IHG-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H1.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2H1.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GREM1(26585)
General description
Gremlin-1 (UniProt: O60565; znany również jako białko genu 2 indukującego proliferację komórek, nadrodzina węzłów cysteinowych 1, antagonista BMP 1, członek rodziny domeny DAN 2, białko regulowane w dół w komórkach transformowanych Mos, białko zwiększone w wysokim stężeniu glukozy 2, IHG-2) jest kodowany przez gen GREM1 (znany również jako CKTSF1B1, DAND2, DRM, PIG2) (identyfikator genu: 26585) u człowieka. Gremlin-1 jest homodimeryczną cytokiną, która odgrywa ważną rolę podczas kancerogenezy i organogenezy nerek metanefrycznych. Opisano dwie izoformy Gremlin-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Gremlin-1 działa jako antagonista BMP2 i hamuje różnicowanie osteoblastów za pośrednictwem BMP2. Zmniejsza również sygnalizację BMP4 w sposób zależny od dawki. Gremlin-1 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-24), który jest następnie odcinany. Gremlin-1 ulega silnej ekspresji w jelicie cienkim, gdzie jego ekspresja jest ograniczona do podnabłonkowych miofibroblastów jelitowych (ISEMF) u podstawy krypt. Ulega również ekspresji w mózgu płodu i okrężnicy, a słabą ekspresję obserwuje się w jajniku mózgu dorosłego, prostacie, trzustce i mięśniach szkieletowych. Jej poziom jest obniżony w liniach komórek nowotworowych. Wiadomo, że mutacje w genie GREM1 powodują zespół polipowatości mieszanej dziedzicznej 1 (HMPS1), który charakteryzuje się wyraźnym autosomalnym dominującym dziedziczeniem wielu rodzajów polipów jelita grubego, z rakiem jelita grubego występującym u wysokiego odsetka dotkniętych osób.
Zaobserwowano ~36 kDa; obliczono 20,70 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 89 aminokwasom z regionu wewnętrznego.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Gremlin-1 w ludzkich tkankach prostaty i okrężnicy.
Anti-Gremlin-1, klon 2H1.1, nr kat. MABC1035, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Gremlin-1 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 2H1.1 wykrywa Gremlin-1 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 89 aminokwasów z wewnętrznego regionu izoformy 1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Gremlin recombinant protein.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Gremlin-1 recombinant protein.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)