Przejdź do
MABC1127
Przeciwciało anty-FGFR-4, klon 29.2
culture supernatant, clone 29.2, from rabbit
Synonim(y):
Fibroblast growth factor receptor 4, EC: 2.7.10.1, CD334
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
29.2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
29.2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGFR4(2264)
General description
87,95 kDa obliczone.
Receptor czynnika wzrostu fibroblastów 4 (UniProt: P22455; znany również jako EC: 2.7.10.1, FGFR-4, CD334) jest kodowany przez gen FGRF4 (znany również jako JTK2, TKF) (Gene ID: 2264) u człowieka. FGFR-4 jest wysoce konserwatywnym, jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I o aktywności kinazy tyrozynowej, które służy jako receptor powierzchniowy komórek dla czynników wzrostu fibroblastów i reguluje proliferację, różnicowanie i migrację komórek. FGFR-4 ulega ekspresji w komórkach nabłonka przewodu pokarmowego, trzustki oraz liniach komórkowych raka żołądka i trzustki. Pod nieobecność ligandu występuje jako monomer w nieaktywnej konformacji. Po związaniu ligandu ulega homodimeryzacji do aktywnej konformacji z autofosforylacją reszt tyrozynowych. FGFR-4 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w dojrzałej formie. Zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-369), domenę transbłonową (aa 370-390) i domenę cytoplazmatyczną (aa 391-802). FGFR-4 ulega N-glikozylacji, a gdy nie jest w pełni glikozylowany, może ulegać degradacji proteasomalnej. Sygnalizacja FGFR-4 jest regulowana w dół przez internalizację i degradację receptora. MMP14 promuje internalizację i degradację FGFR-4. Mutacje, które prowadzą do konstytutywnej aktywacji kinazy lub upośledzają normalną inaktywację FGFR-4, prowadzą do nieprawidłowej sygnalizacji prowadzącej do wzrostu guza. (Ref.: Turkington, RC et al. (2014). Cell Death Dis. 5; e1046).
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Znakowana His rekombinowana zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego receptora czynnika wzrostu fibroblastów 4 (FGFR-4).
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:4 z reprezentatywnej partii wykryło FGFR-4 w milionie komórek LNCaP.
Anti-FGFR-4, klon 29.2, nr kat. MABC1127, jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor 4 czynnika wzrostu fibroblastów i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało monoklonalne wykrywa ludzki receptor czynnika wzrostu fibroblastów 4 (FGFR-4). Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Królicze przeciwciało monoklonalne w supernatancie bez konserwantów.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in DU-145 cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:4 dilution of this antibody detected FGFR-4 in one million DU-145 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC1141SAB1300137HPA028251
description
culture supernatant, clone 29.2, from rabbit
description
-
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
clone
29.2, monoclonal
clone
3A11, monoclonal
clone
53CT32.19.3, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... FGFR4(2264)
Gene Information
human ... FGFR4(2264)
Gene Information
human ... FGFR4(2264)
Gene Information
human ... FGFR4(2264)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)