Przejdź do zawartości
MABC173
Przeciwciało anty-Rab27B, klon 6C10.1
clone 6C10.1, from mouse
Synonim(y):
Ras-related protein Rab-27B, C25KG
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6C10.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6C10.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB27B(5874)
General description
RAB27B, znany również jako C25KG, jest członkiem nadrodziny GTPaz Rab. RAB27B działa jako lipidowe białko kotwiczące, które jest prenylowane i działa w fuzji pęcherzykowej i transporcie białek w komórkach. Białko to ulega największej ekspresji w jądrach, ale może również ulegać ekspresji w innych typach komórek. Ponieważ Rab27B ulega szerokiej ekspresji w różnych tkankach wraz z Rab27A i stwierdzono, że RAB27B ma zdolność wiązania wszystkich efektorów Rab27A, które zostały przetestowane, początkowo uważano, że Rab27A i Rab27B działają redundantnie poprzez dzielenie wspólnych efektorów Rab27. Jednak ostatnie dowody wskazują, że poprzez interakcję z różnymi efektorami Rab27 Rab27A i Rab27B odgrywają różne role w specjalnych typach wydzielania (np. wydzielanie egzosomów i wydzielanie komórek tucznych) nawet w obrębie tego samego typu komórek. Rab27B jest szczególnie ważny w regulacji wydzielania białek przez komórki zrazikowe trzustki.
~25 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Rab27B.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Rab27B w ludzkiej tkance raka prostaty i macicy.
To przeciwciało anty-Rab27B, klon 6C10.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania Rab27B.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human prostate tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Rab27B in 10 µg of human prostate tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)