Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10B11.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10B11.1, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NRF1(4899)
General description
Jądrowy czynnik oddechowy 1 (UniProt Q16656; znany również jako Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1) jest kodowany przez gen NRF1 (znany również jako ALPHA-PAL) (Gene ID 4899) u człowieka. NRF-1 jest czynnikiem transkrypcyjnym reagującym na redoks, który odgrywa antyoksydacyjną, pro-przeżyciową rolę w procesie biogenezy mitochondriów. NRF-1 jest regulowany w górę i aktywowany / fosforylowany przez Akt w odpowiedzi na ekspozycję na utleniacze lub zwiększone komórkowe reaktywne formy tlenu (ROS), co powoduje translokację jądrową NRF-1, gdzie wiąże się z DNA jako homodimer i pośredniczy w transkrypcji mitochondrialnego czynnika transkrypcyjnego A (mtTFA), który jest potrzebny do transkrypcji mitochondrialnego DNA.
Zaobserwowano ~58 kDa. Obliczono 53,54/53,57 kDa (izoforma Long człowieka/myszy), 46,16 kDa (izoforma Short człowieka/myszy), 36,05 kDa (izoforma 3 człowieka), 55,67 kDa (izoforma 4 człowieka).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (N-końcowa połowa).
Wewnętrzny fragment rekombinowanego ludzkiego NRF-1 znakowanego GST.
Application
To przeciwciało anty-NRF-1, klon 10B11.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania NRF-1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Transcription Factors
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
Region konstruktu immunogenu jest obecny w ludzkiej izoformie spliced NRF-1 Long, izoformie Short i izoformie 4, ale jest w ponad 40% nieobecny w izoformie spliced 4 zgłoszonej przez UniProt (Q16656).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?