Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4B11.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4B11.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANXA6(309)
General description
Białko aneksyna A6 lub alternatywnie znane jako 67 kDa kalelektryna, aneksyna VI, aneksyna-6, kalfobindyna-II (CPB-II), chromobindyna-20, lipokortyna VI, białko III, p68 lub p70 i kodowane przez ludzki gen o nazwie ANXA6 lub ANX6. Aneksyna VI jest częścią dużej rodziny białek aneksyny i dzieli z nią zdolność do wiązania ujemnie naładowanych fosfolipidów w sposób zależny od wapnia. Zlokalizowane w błonie plazmatycznej aneksyny są ważne w wielu funkcjach komórkowych, ponieważ stanowią rusztowanie i odgrywają rolę w transporcie pęcherzyków, egzocytozie, endocytozie oraz transporcie i przewodzeniu wapnia. Ostatnie badania wskazują, że aneksyna VI może wchodzić w interakcje z PKCalpha i EGFR w komórkach A431, pomagając regulować fosforylację pY-EGFR i związaną z tym aktywację dalszych zdarzeń sygnalizacyjnych związanych z rakiem. Aneksyna VI w normalnej tkance ulega najsilniejszej ekspresji w tkance mięśnia sercowego, gdzie wiąże się z sarkomeryczną α-aktyniną i jest częścią struktury sarkomerów. Aneksyna VI reguluje również różnicowanie chondrocytów terminalnych poprzez modulowanie kluczowych aktywności szlaków sygnałowych.
~75 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej aneksynie VI.
Application
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył aneksynę VI w 10 µg lizatu komórek C2C12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło aneksynę VI w komórkach HeLa i A431.
Alexa Fluor™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Life Technologies.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło aneksynę VI w komórkach HeLa i A431.
Alexa Fluor™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Life Technologies.
To przeciwciało przeciwko aneksynie VI, klon 4B11.1, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i ICC do wykrywania aneksyny VI.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin VI in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin VI in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?