Przejdź do zawartości
MABC607
Przeciwciało anty-MTSS1, klon 15C3.2
clone 15C3.2, from mouse
Synonim(y):
Metastasis suppressor protein 1, Metastasis suppressor YGL-1, Missing in metastasis protein, MTSS1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15C3.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15C3.2, monoclonal
species reactivity
monkey, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MTSS1(9788)
General description
Białko supresorowe przerzutów 1 (UniProt O43312; znane również jako białko supresorowe przerzutów YGL-1, białko brakujące w przerzutach) jest kodowane przez gen MTSS1 (znany również jako KIAA0429, MIM) (identyfikator genu 9788) u człowieka. MTSS1 jest białkiem rusztowania, które reguluje dynamikę cytoszkieletu i polimeryzację aktyny. MTSS1 wiąże również białka Gli lub kompleks Gli-Sufu i wzmacnia transkrypcję genów efektorowych szlaku sygnałowego sonic hedgehog. MTSS1 jest regulowany w dół w wielu przerzutowych komórkach nowotworowych w porównaniu z ich nieprzerzutowymi odpowiednikami. Wykazano, że ekspresja MTSS1 jest odwrotnie skorelowana z rokowaniem w litych rakach piersi, wątroby i pęcherza moczowego.
~82 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-końcowy
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowemu fragmentowi ludzkiego MTSS1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło MTSS1 w ludzkich tkankach okrężnicy i śledziony.
Wykryj MTSS1 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-MTSS1, klon 15C3.2, nr kat. Nr kat. MABC607, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że klon ten będzie reagował ze wszystkimi 4 splicingowanymi izoformami ludzkiego MTSS1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in COS-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MTSS1 in 10 µg of COS-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)