Przejdź do zawartości
MABC640
Przeciwciało anty-MUM1, klon 4G10
ascites fluid, clone 4G10, from mouse
Synonim(y):
PWWP domain-containing protein MUM1, Mutated melanoma-associated antigen 1, MUM-1, Protein expandere
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4G10, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PWWP3A(84939)
General description
Zmutowany antygen związany z czerniakiem 1 (MUM1), znany również jako białko ekspandujące i białko MUM1 zawierające domenę PWWP. Normalną rolą MUM1 jest białko związane z DNA i chromatyną, które bierze udział w odpowiedzi komórki na uszkodzenie DNA. Jest ono kierowane do pęknięć DNA poprzez interakcję z innym białkiem chromatyny DNA, TP53BP1, które wiąże. Wiązanie to ułatwia rozluźnienie chromatyny i wejście enzymów naprawczych DNA. MUM1 jest wymagany do skutecznej naprawy DNA i przeżycia komórek po uszkodzeniu DNA. Co ciekawe, MUM1 został po raz pierwszy zidentyfikowany poprzez klonowanie chromosomalnych punktów przerwania linii komórkowej szpiczaka mnogiego i został zidentyfikowany jako członek rodziny genów czynnika transkrypcyjnego odpowiedzi na interferon (IFR). MUM1 wydaje się odgrywać kluczową rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu i przeżyciu różnych nowotworów, a także monocytów i komórek dendrytycznych. MUM1 ulega ekspresji w komórkach B i komórkach plazmatycznych, a także w niektórych populacjach limfocytów T. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-MUM1 firmy EMD-Millipore zostało przetestowane przeciwko rekombinowanemu ludzkiemu białku MUM1 oraz w zatopionej w parafinie immunohistochemii na wycinkach ludzkiego czerniaka, chłoniaka nieziarniczego i normalnej tkanki macicy.
~55 kDa obserwowane
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego MUM1 wyrażony w E. Coli.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło MUM1 w ludzkich tkankach macicy, czerniaka i chłoniaka nieziarniczego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj zmutowany antygen 1 związany z czerniakiem za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-MUM1, klonu 4G10 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Rekombinowane białko MUM1
Evaluated by Western Blotting in recombinant MUM1 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected recombinant MUM1.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)