Merck
MABC682
Przeciwciało anty-MATK, klon 9D7
ascites fluid, clone 9D7, from mouse
Synonim(y):
Megakaryocyte-associated tyrosine-protein kinase, CSK homologous kinase, CHK, Hematopoietic consensus tyrosine-lacking kinase, Protein kinase HYL, Tyrosine-protein kinase CTK
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9D7, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9D7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MATK(4145)
General description
Zaobserwowano ~56 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Związana z megakariocytami kinaza tyrozynowo-białkowa (MATK), lub alternatywnie homologiczna kinaza CSK (CHK), kinaza hematopoetyczna pozbawiona tyrozyny, kinaza białkowa HYL, kinaza tyrozynowo-białkowa CTK, jest ważną kinazą w transdukcji sygnału hematopoetycznego w komórkach krwi, a także w innych komórkach, takich jak neurony i limfocyty T. Jak sama nazwa wskazuje, MATK została po raz pierwszy powiązana z megakariocytami, komórkami, z których powstają płytki krwi. MATK jest w stanie fosforylować i inaktywować kinazy z rodziny Src i może odgrywać rolę w regulacji proliferacji niektórych komórek, takich jak komórki T. W układzie nerwowym MATK (w starszej literaturze nazywana CHK) odgrywa szczególną rolę w rozwoju OUN. Stwierdzono, że MATK ulega ekspresji w sposób rozwojowy i ulega ekspresji nie tylko w rozwijających się neuronach, ale także w astrocytach i oligodendrocytach, ale nie w żadnym z powiązanych guzów z tych typów komórek, co może wskazywać, że to utrata ekspresji aktywności MATK wpływa na nowotworzenie. Przeciwciało monoklonalne Anti-MATK firmy EMD-Millipore zostało przetestowane w metodzie western blot przy użyciu lizatów komórek K562 oraz w cytometrii przepływowej przy użyciu permeabilizowanych komórek K562 w hodowli.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiej MATK wyrażony w E. Coli.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło MATK w komórkach K562.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj kinazę tyrozynowo-białkową związaną z megakariocytami za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-MATK, klonu 9D7 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i cytometrii przepływowej.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony mysi płyn monoklonalny w PBS zawierający do 0,1% azydku sodu i 50% glicerolu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek K562
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected MATK in K562 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)