Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G9H7, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3G9H7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAWR(5074)
General description
Białko regulatorowe PRKC apoptozy WT1, znane również jako białko odpowiedzi na apoptozę gruczołu krokowego 4 (Par-4) i kodowane przez gen o nazwie PAWR lub PAR4, jest leucynowym suwakiem i białkiem zawierającym domenę śmierci, którego poziom wzrasta w neuronach poddawanych apoptozie w wyniku odstawienia czynnika troficznego lub narażenia na uszkodzenia oksydacyjne i metaboliczne. Stwierdzono, że poziomy PAWR są zwiększone w próbkach lędźwiowego rdzenia kręgowego, co dodatkowo sugeruje rolę w degeneracji neuronów. PAWR jest zlokalizowany w cytoplazmie przy braku sygnału apoptozy i w normalnych komórkach oraz zlokalizowany w jądrze w większości komórek nowotworowych. Supresor nowotworu WT1 hamuje i aktywuje transkrypcję. Utrata i/lub brak równowagi podwójnej aktywności transkrypcyjnej WT1 może przyczyniać się do powstawania guza Wilmsa. PAWR jest białkiem oddziałującym z WT1, które działa również jako represor transkrypcji.
Zaobserwowano ~43 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego PAWR wyrażony w E. Coli
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PAWR w tkankach ludzkiego mózgu i raka piersi.
Wykryj PAWR za pomocą tego przeciwciała anty-PAWR, klon 3G9H7 zatwierdzonego do stosowania w western blotting i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Płyn puchlinowy mysich monoklonalnych IgG1 z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Full-length Trx-PAWR recombinant protein and HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected PAWR in Full-length Trx-PAWR recombinant protein and HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected PAWR in Full-length Trx-PAWR recombinant protein and HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?