Przejdź do
MABC83
Przeciwciało anty-Vps4/SKD1, klon 5E6.1
clone 5E6.1, from mouse
Synonim(y):
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Suppressor of K(+) transport growth defect 1, Protein SKD1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5E6.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5E6.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VPS4B(9525)
General description
Wakuolarne białko związane z sortowaniem białek 4B (Vps4) lub SKD1 jest wszechobecną ATPazą AAA zaangażowaną w transport pęcherzyków endosomalnych. Przemieszczanie się pęcherzyków zawierających białka, takie jak receptory, z endosomu do cytoplazmy, jest ważnym mechanizmem regulacyjnym dla receptorów na powierzchni komórki i szlaków sygnałowych, które obejmują te receptory. Takie pęcherzyki endosomalne są przenoszone z endosomu do cytoplazmy przez ciała wielopęcherzykowe (MVB). MVB to duże kompleksy wielobiałkowe, które składają się i rozkładają podczas tego procesu. Poprzednie badania wykazały, że drożdżowy homolog Vps4, Vps4p (60% identyczności sekwencji z Vps4), oddziałuje z endosomami poprzez swoją N-końcową domenę MIT (microtubule interacting and trafficking), a także wiąże się z wieloma białkami MVB, w tym Vps2p, Bro1p, Vps20p, Vta1p i Did2p/Chm1p. Chociaż dokładna rola Vps4 jest nadal niejasna, poprzednie badania sugerowały, że oddziałuje on z kompleksem ESCRT-III zaangażowanym w sortowanie MVB i był związany z pęcherzykami załadowanymi wirusem, takimi jak te w komórkach zakażonych wirusem HIV.
Zaobserwowano ~52 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi ~50 kDa Uniprot opisuje, że białko to ulega autofosforylacji po uszkodzeniu DNA.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu Vps4/SKD1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Vps4/SKD1 w komórkach NIH/3T3, A431 i HeLa.
Anti-Vps4/SKD1 Antibody, klon 5E6.1 to przeciwciało przeciwko Vsp4/SKD1 do stosowania w Western Blotting, ICC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mięśni szkieletowych człowieka.
Evaluated by Western Blot in human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vps4/SKD1 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4301662SAB4200023ZRB2672
description
clone 5E6.1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... VPS4B(9525)
Gene Information
human ... VPS4B(9525)
Gene Information
human ... VPS4B(9525)
Gene Information
human ... VPS4B(9525)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
clone
5E6.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2K14, recombinant monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)