Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12D5.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
12D5.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUTYH(4595)
General description
Specyficzna dla A/G glikozylaza adeninowa DNA (UniProt Q9UIF7; znana również jako hMYH, MutY homolog) jest kodowana przez gen MUTYH (znany również jako MYH) (identyfikator genu 4595) u człowieka. Naprawa przez wycięcie zasady (BER) jest inicjowana przez specyficzne dla uszkodzenia glikozylazy DNA, które rozpoznają i usuwają nieprawidłowe zasady poprzez hydrolizę wiązania N-glikozydowego, tworząc miejsce apurynowe/apirymidynowe (AP). Następnie (AP)-endonukleaza katalizuje nacięcie nici DNA 5′ do miejsca AP, przycięcie końca 5′ przez (AP)-lazę lub endonukleazę, resyntezę DNA przez polimerazę DNA i zamknięcie nici przez ligazę DNA. Jednofunkcyjne glikozylazy mają tylko aktywność glikozylazy, podczas gdy dwufunkcyjne glikozylazy posiadają dodatkową aktywność liazy AP i dlatego mogą przekształcić uszkodzenie zasady w przerwanie pojedynczej nici bez potrzeby stosowania oddzielnej endonukleazy AP. MUTYH/MYH jest monofunkcyjną glikozylazą DNA, która usuwa niedopasowaną adeninę naprzeciwko 7, 8-dihydro-8-oksoguaniny (8-oxoG), która jest główną mutagenną zmianą indukowaną przez stres oksydacyjny. Bialleliczne mutacje w MUTYH są związane z polipowatością związaną z MUTYH (MAP) i zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego (CRC).
Zaobserwowano ~59 kDa. Obliczono 60,07 kDa (izoforma Alpha-1), 59,14 kDa (izoforma Alpha-2), 59,07 kDa (izoforma Alpha-3), 58,44 kDa (izoforma Beta-1), 57,52 kDa (izoforma Gamma-2) i 50,52 kDa (izoforma Gamma-3).
Immunogen
Epitop: N-końcowa połowa.
Znakowany GST rekombinowany fragment wewnętrzny z N-końcowej połowy ludzkiego MUTYH.
Application
Przeciwciało anty-MUTYH, klon 12D5.1 jest przeciwciałem przeciwko MUTYH do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi sześcioma splicowanymi izoformami ludzkiego MUTYH zgłoszonymi przez UniProt (Q9UIF7).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MUTYH in 10 µg of Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MUTYH in 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?