Merck
MABC960
Przeciwciało anty-CD1d, klon WTH-2
clone WTH-2, from mouse
Synonim(y):
Antigen-presenting glycoprotein CD1d, CD1d
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
WTH-2, monoclonal
Application:
FACS, IP, WB, activity assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
WTH-2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd1D(110290701)
rat ... Cd1D(104874051)
General description
Antygen CD1D, antygen CD1d1, glikoproteina powierzchniowa komórek T CD1d) jest kodowany przez gen Cd1d (znany również jako Cd1d1) (identyfikator genu 25109) u szczurów. CD1d jest niepolimorficzną cząsteczką podobną do MHC klasy I, która prezentuje niepeptydowe ligandy (np. glikolipidy) komórkom NKT. Wiadomo, że komórki NKT mają wieloraki wpływ na wrodzone i adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne oraz na rozwój stanów patologicznych. Oprócz komórek krwiotwórczych, białko CD1d jest również wykrywane w tkankach innych niż limfatyczne u szczurów, takich jak zewnątrzwydzielnicza trzustka i komórki Paneth. CD1d jest początkowo produkowane z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-17), którego usunięcie daje dojrzałe CD1d z dużym regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 18-304), domeną transbłonową (a.a. 305-325) i krótkim ogonem cytoplazmatycznym (a.a. 326-336).
~38 kDa obliczone
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Komórki M12.4.1.C3 transdukowane szczurzym CD1d.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła egzogennie wyrażone mysie i szczurze CD1d w lizatach transfekowanych komórek Raji (Monzon-Casanova, E., et al. (2010). PLoS One.;5(9): e13089).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła powierzchniową ekspresję CD1d na izolowanych tymocytach od szczurów i myszy, jak również na transfekantach Raji wyrażających mysie lub szczurze CD1d (Monzon-Casanova, E., et al. (2010). PLoS One. 5(9): e13089).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała CD1d z izolowanych mysich i szczurzych tymocytów, jak również egzogennie wyrażone mysie i szczurze CD1d z transfekowanych komórek Raji (Monzon-Casanova, E., et al. (2010). PLoS One. 5(9): e13089).
Test aktywności: Reprezentatywna partia hamowała komórki prezentujące antygen CD1d przed aktywacją komórek NK typu I przy użyciu całkowitych splenocytów szczurów i myszy. Klon WTH-2 blokował również indukowane mCD1d1 komórki LBB przed aktywacją współhodowanych mysich komórek NKT typu II VIII24.1, jak również indukowane mCD1d1 komórki Raji przed aktywacją współhodowanych mysich komórek NKT typu II XV19.2 T (Monzon-Casanova, E., et al. (2010). PLoS One. 5(9): e13089).
To przeciwciało anty-CD1d, klon WTH-2, zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej, Western Blotting, immunoprecypitacji i teście aktywności do wykrywania CD1d.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w PBS bez konserwantów.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in rat thymocytes and splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD1d in rat thymocytes and splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)