Merck
MABC975
Przeciwciało przeciwko arylosulfatazie B, klon 10G6.1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10G6.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
clone
10G6.1, monoclonal
purified by
(unpurified)
species reactivity
human, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowany fragment N-końcowy ludzkiej arylosulfatazy B znakowany GST.
Zaobserwowano ~46 kDa. Pasma docelowe wydają się większe niż obliczone masy cząsteczkowe 56,0 kDa (izoforma 1) i 42,3 kDa (izoforma 2) z powodu glikozylacji.
Application
Epitop: Region N-końcowy.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiej arylosulfatazy B zgłoszonymi przez UniProt (P15848-1 i P15848-2).
Physical form
Mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w supernatancie hodowli tkankowej bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Arylsulfatase B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)