Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki17 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
R-10G, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1, kappa
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PODXL(5420)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/ml tego przeciwciała wykryło siarczan keratyny związany z podokaleksyną w 10 µg lizatu ludzkiego mózgu.
Ocena immunocytochemiczna w ludzkich komórkach ES.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło siarczan keratyny związany z odokaleksyną w ludzkich komórkach ES.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blot Analysis: 1µg/mL of this antibody detected podocalyxin associated keratin sulphate in 10 µg of human ES cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone R-10G, from mouse | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description clone 7F9.2, from mouse | description clone 4A11, from mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone R-10G, monoclonal | clone polyclonal | clone 7F9.2, monoclonal | clone 4A11, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... PODXL(5420) | Gene Information human ... PODXL(5420) | Gene Information human ... POU5F1(5460) | Gene Information human ... PEBP1(5037) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Anti-OCT-4 [POU5F1] Antibody, clone 7F9.2 clone 7F9.2, from mouse](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/307/874/7354f72d-80ee-40a5-b7fa-0590fe6784cc/640/7354f72d-80ee-40a5-b7fa-0590fe6784cc.jpg)