Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
mab 84, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
2
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mab 84, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PODXL(5420)
General description
55 kDa obliczone
Białko podobne do podokaleksyny 1 (PODXL) jest białkiem transmembranowym, o którym wiadomo, że jest silnie sialowane i siarczanowane, które jest zlokalizowane na powierzchni wierzchołkowej podocytów i na śródbłonku naczyniowym. Białko podokaliksyny ulega ekspresji na powierzchni niezróżnicowanych ludzkich embrionalnych komórek macierzystych. Pierwotnie białko to zostało scharakteryzowane jako marker naczyń krwionośnych i podocytów, ale od tego czasu zaobserwowano jego ekspresję w płytkach krwi, hematopoetycznych komórkach prekursorowych i komórkach mezotelialnych z wyściółki jamy szpikowej. Badania nakreśliły dwie różne i pozornie niekorzystne role tego białka; działa ono jako cząsteczka antyadhezyjna w podocytach kłębuszków nerkowych, ale działa jako cząsteczka adhezyjna w naczyniach krwionośnych na żyłach o wysokim śródbłonku. Ekspresja podokaliksyny została powiązana z rozwojem agresywnych nowotworów, sygnalizacją beta-kateniny, angiogenezą oraz ostrymi białaczkami szpikowymi i limfoblastycznymi.
Immunogen
HES-3 Linia ludzkich zarodkowych komórek macierzystych
Application
Anti-Podocalyxin-like protein I (Cytotoxic) Antibody, clone mAb 84 to przeciwciało przeciwko białku podobnemu do podokaleksyny I (cytotoksycznemu) do stosowania w Western Blotting, ICC, cytometrii przepływowej.
Wykazano, że przeciwciało to indukuje śmierć komórek niezróżnicowanych, ale nie zróżnicowanych hESC, w ciągu 30 minut inkubacji (Choo, A., et al. (2008). Stem Cells 26:1454-1463). Wykazano, że przeciwciało to działa w zastosowaniach Western Blot (Choo, A., et al. (2008). Stem Cells, 26:1454-1463).
Wykazano, że to przeciwciało działa w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Choo, AB., et al. (2008). Stem Cells, 26:1454-1463).
Wykazano, że to przeciwciało działa w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Choo, AB., et al. (2008). Stem Cells, 26:1454-1463).
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to rozpoznaje zewnątrzkomórkową domenę białka podobnego do podokaleksyny 1.
Wykazano, że przeciwciało to selekcjonuje niezróżnicowane ludzkie embrionalne komórki macierzyste (hESC) i jest funkcjonalnie cytotoksyczne wobec tych niezróżnicowanych populacji hESC (Choo, A., et al., 2008).
Wykazano, że przeciwciało to selekcjonuje niezróżnicowane ludzkie embrionalne komórki macierzyste (hESC) i jest funkcjonalnie cytotoksyczne wobec tych niezróżnicowanych populacji hESC (Choo, A., et al., 2008).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in H9 human embryonic stem cells. Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Podocalyxin-like protein I in H9 human embryonic stem cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB4414
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?