Przejdź do zawartości
Merck

MABE1816

Przeciwciało anty-p21/Waf1/Cip1, klon HUGO-291

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HUGO-291, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


conjugate

unconjugated

antibody form

purified antibody

clone

HUGO-291, monoclonal

purified by

using protein G

species reactivity

mouse, human, rat

concentration

(Please refer to lot specific datasheet.)

technique(s)

immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable

isotype

IgG2aκ

UniProt accession no.

target post-translational modification

unmodified

General description

Pełnej długości mysie rekombinowane białko p21 znakowane GST/His.
Zaobserwowano ~26 kDa; obliczono 17,78 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.

Application

Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:25 od przedstawiciela wykryło p21 w wycinkach tkanki okrężnicy myszy.

Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła p21 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Munoz-Espin, D., et. al. (2013). Cell. 155(5):1104-18; Le Roux, I., et. al. (2015). Nat Commun.6:8528).

Biochem/physiol Actions

Klon HUGO-291 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa białko p21.

Physical form

Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.

Preparation Note

Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.

Analysis Note

Evaluated by Western Blotting in human small intestine tissue lysate.

Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p21/Waf1/Cip1 in human small intestine tissue lysate.

Other Notes

Człowiek, Mysz

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów